Learn More
9,10-Dibromoanthracene, 96%
Codice prodotto. 10774791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10774791 10 g Bottiglia in vetro 10g
10784981 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10774791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112710100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 523-27-3 | C14H8Br2 | 336.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 523-27-3
Formula molecolare C14H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 336.02
Numero MDL MFCD00001244
InChI Key BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthracene, 9,10-dibromo, 9,10-dibromo-anthracene, unii-61cp7c5y82, 9,10-dibromanthracen, 9,10-dibromo anthracenen, pubchem15115, 9,10 dibromoanthracene, anthracene,10-dibromo, 9,10-dibromoanthracene, acmc-1az4y
PubChem CID 68226
IUPAC Name 9,10-dibromoanthracene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 9, 10-Dibromoanthracene
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 220°C to 225°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 05, 665
Indice di Merck 15, 3023
Peso formulazione 336.02
Percent Purity 96%
Forma fisica Fluffy Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9,10-Dibromoanthracene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.