Learn More
9,10-Dibromoanthracene, TRC
Codice prodotto. 30369764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369764 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369764 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4229905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 9,10-Dibromoanthracene
CAS 523-27-3
Formula molecolare C14H8Br2
Quantità 5 g
Sinonimo NSC 6263
InChI Formula InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
SMILES Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
IUPAC Name 9,10-dibromoanthracene
Molecular Weight (g/mol) 336.02
Peso formulazione 333.8993