Learn More
9,10-Dibromoanthracene, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 9,10-Dibromoanthracene |
| CAS | 523-27-3 |
| Formula molecolare | C14H8Br2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | NSC 6263 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H |
| SMILES | Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13 |
| IUPAC Name | 9,10-dibromoanthracene |
| Molecular Weight (g/mol) | 336.02 |
| Peso formulazione | 333.8993 |