Learn More
9,10-Dichloroanthracene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9,10-Dichloroanthracene |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8Cl2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H |
| Peso formulazione | 246.0003 |