Learn More
9,10-Dihydroergocristine Methanesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dihydroergocristine Mesilate |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C35H41N5O5.CH4O3S/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-5(2,3)4/h4-7,9-12,18,20,23,25,27-29,36,44H,8,13-17,19H2,1-3H3,(H,37,41);1H3,(H,2,3,4)/t23-,25-,27-,28+,29+,34-,35+;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 707.2989 |