Learn More
9,10-Dimethylanthracene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10657763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657763 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10487680 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10657763 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115972500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 781-43-1 | Molecular Formula: C16H14 | Molecular Weight: 206.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 781-43-1
Formula molecolare C16H14
Molecular Weight (g/mol) 206.29
Numero MDL MFCD00001262
InChI Key JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
PubChem CID 13076
IUPAC Name 9,10-dimethylanthracene
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9, 10-Dimethylanthracene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180°C to 185°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 05,II,593
Peso formulazione 206.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals