Learn More
9,10-Dioxo Ketotifen, TRC
Codice prodotto. 30137792
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137792 50 mg 50mg
30007803 25 mg 25mg
30003962 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137792 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48651050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 43076-16-0
Formula molecolare C19 H17 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 323.41
Sinonimo 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen
IUPAC Name 10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophene-4,5-dione
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 9,10-Dioxo Ketotifen
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
Peso formulazione 323.098
Percent Purity >95%