Learn More
9,10-Diphenylanthracene, 98%
Codice prodotto. 10774031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774031 1 g Bottiglia in vetro 1g
10529430 5 g Bottiglia in vetro 5g
10135633 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10774031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117200010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1499-10-1 | C26H18 | 330.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1499-10-1
Formula molecolare C26H18
Molecular Weight (g/mol) 330.43
Numero MDL MFCD00001253
InChI Key FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
PubChem CID 15159
ChEBI CHEBI:51676
IUPAC Name 9,10-diphenylanthracene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9, 10-Diphenylanthracene
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 248°C to 252°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 05,747
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,benzene,carbon,disulfide,cyclohexane,acetonitrile,petroleum,ether
Peso formulazione 330.42
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder