Learn More
9(10H)-Acridone, TRC
Codice prodotto. 30134887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134887 5 g 5g
17964145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134887 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1909505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 578-95-0
Formula molecolare C13 H9 N O
Molecular Weight (g/mol) 195.22
Sinonimo 9(10H)-Acridinone, 9-Acridanone (6CI,8CI), 9(10H)-Acridone, 9-Acridone, Acridanone, Acridin-9-one, Acridine, 9,10-dihydro-9-oxo-, Acridone, CK 103, CK 103 (heterocycle), NSC 408196, NSC 7664
IUPAC Name 10H-acridin-9-one
SMILES O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Acridone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Peso formulazione 195.0684
Percent Purity >95%