Learn More
∆9,11-Dehydro-17Alpha-cyanomethyl Estradiol, TRC
Codice prodotto. 30134942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134942 25 mg 25mg
30004866 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134942 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22950525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86153-38-0
Formula molecolare C20 H23 N O2
Molecular Weight (g/mol) 309.4
Sinonimo 19-Norpregna-1,3,5(10),9(11)-tetraene-21-nitrile, 3,17-dihydroxy-, (17α)- (9CI), 17α-Cyanomethylestra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,17β-diol, STS 825, [3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17α-yl]acetonitrile, 9,11-Dehydro-17α-cyanomethylestradiol
IUPAC Name 2-[(8S,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-13-methyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetonitrile
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico (3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17alpha-yl)acetonitrile
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H23NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h3,5-6,12,17-18,22-23H,2,4,7-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Peso formulazione 309.1729