Learn More
9,11α-Epoxy-17-hydroxy-7α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic Acid Potassium Salt, Mikromol
Codice prodotto. 30461049
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30461049 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461049 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3530.070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9,11α-Epoxy-17-hydroxy-7α-(methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic Acid Potassium Salt, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
CAS 95716-98-6
Nomi componenti o analita Eplerenone Hydroxyacid Potassium Salt
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H31 O7 . K
Certificazione/Conformità ISO 9001
InChI Formula InChI=1S/C24H32O7.K/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(28)30-3)19-16-5-8-23(29,9-6-18(26)27)22(16,2)12-17-24(19,21)31-17;/h10,15-17,19,29H,4-9,11-12H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-;/m1./s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES [K+].COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]5(O)CCC(=O)[O-])[C@H]14
Molecular Weight (g/mol) 470.6
Quantità 25 mg
Peso formulazione 470.1707 g/mol