Learn More
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine (2',3'-Dideoxyadenosine), Mikromol™
Descrizione
9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine (2',3'-Dideoxyadenosine), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2',3'-Dideoxyadenosine |
| CAS | 4097-22-7 |
| Nomi componenti o analita | 2',3'-Dideoxyadenosine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H13 N5 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Didanosine Imp. G (EP), Didanosine USP Related Compound B, Didanosine USP RC B, Adenosine, 2',3'-dideoxy-, 2',3'-Dideoxyadenosine, Dideoxyadenosine, NSC 98700, 9-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine, Didanosine Related Compound B, Didanosine Impurity G |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3 |
| Vedi altri risultati |