Learn More
9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenine, TRC
Codice prodotto. 30375879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375879 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375879 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44475210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenine
CAS 1020719-38-3
Formula molecolare C13 2H6 H16 N5 O4 P
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/i6D2,7D,8D,9D2
SMILES [2H]c1nc(N)c2nc([2H])n(c2n1)C([2H])([2H])C(C)OC([2H])([2H])P(=O)(OCC)OCC
IUPAC Name 2,8-dideuterio-9-[1,1-dideuterio-2-[dideuterio(diethoxyphosphoryl)methoxy]propyl]purin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 349.36
Peso formulazione 349.1786