Learn More
9-[2-(Hydroxypropyl-d6] Adenine, TRC
Codice prodotto. 30400228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30400228 5 mg
30394375 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30400228 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9525625MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1020719-54-3
Formula molecolare C8 2H6 H5 N5 O
Molecular Weight (g/mol) 199.243
Sinonimo rac-Desphosphoryl Tenofovir-d6, DL-9-(2-Hydroxypropyl)adenine-d6, 6-Amino-α-(methyl-d3)-9H-purine-9-ethan-α,β,β-d3-ol
IUPAC Name 1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/i1D3,2D2,5D
Peso formulazione 199.134