missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, Mikromol™

Codice prodotto. 30458637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30458637 4 x 25 mg -
30051147 100 mg 100mg
30052467 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30458637 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0620.0100254AMP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
CAS 97845-60-8
Nomi componenti o analita 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H18 Cl N5 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, 6-Chloro Famciclovir, 6-Chlorofamciclovir
InChI Formula InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)OCC(CCn1cnc2c(Cl)nc(N)nc12)COC(=O)C
IUPAC Name [2-(acetyloxymethyl)-4-(2-amino-6-chloropurin-9-yl)butyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 355.78
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 355.1047 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.