Learn More
9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, TRC
Codice prodotto. 30134107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134107 10 g 10g
30008600 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134107 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16414010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97845-60-8
Formula molecolare C14 H18 Cl N5 O4
Molecular Weight (g/mol) 355.78
Sinonimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, 6-Chloro Famciclovir, 6-Chlorofamciclovir
IUPAC Name [2-(acetyloxymethyl)-4-(2-amino-6-chloropurin-9-yl)butyl] acetate
SMILES CC(=O)OCC(CCn1cnc2c(Cl)nc(N)nc12)COC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
Nomi componenti o analita 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 10 g
Peso formulazione 355.1047