Learn More
9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl)-2-amino-6-chloropurine-d4, TRC
Codice prodotto. 30316328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316328 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30316328 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1641525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl)-2-amino-6-chloropurine-d4
CAS 1020718-81-3
Formula molecolare C14 2H4 H14 Cl N5 O4
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]C(OC(=O)C)C(C([2H])OC(=O)C)C([2H])C([2H])n1cnc2c(Cl)nc(N)nc12
IUPAC Name [2-[acetyloxy(deuterio)methyl]-4-(2-amino-6-chloropurin-9-yl)-1,3,4-trideuteriobutyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 359.8
Peso formulazione 359.1298