Learn More
9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-2-amino-9H-purine, Mikromol
Codice prodotto. 30460903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30460903 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460903 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0620.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-2-amino-9H-purine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Desacetyl Famciclovir
CAS 104227-88-5
Nomi componenti o analita Desacetyl Famciclovir
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H17 N5 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1-acetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monoacetate (ester) (9CI), BRL 43594, 2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate, Famciclovir RC B (USP), 9-(4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-2-amino-9H-purine
InChI Formula InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)OCC(CO)CCn1cnc2cnc(N)nc12
IUPAC Name [4-(2-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 279.3
Quantità 25 mg
Peso formulazione 279.1331 g/mol