Learn More
9-(4’-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9-(4’-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride |
| CAS | 2512209-14-0 |
| Formula molecolare | C17H13N3O.HCl |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | Hydroxyaminophenylnorharman Hydrochloride, N-Hydroxy-4-(9H-pyrido[3,4-b]indol-9-yl) |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H13N3O.ClH/c21-19-12-5-7-13(8-6-12)20-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-18-11-17(15)20;/h1-11,19,21H;1H |
| SMILES | ONC(C=C1)=CC=C1N2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=NC=C4.Cl |
| IUPAC Name | N-(4-(9H-pyrido[3,4-b]indol-9-yl)phenyl)hydroxylamine hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 311.76 |
| Peso formulazione | 311.57 |