Learn More
9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene, 98%
Codice prodotto. 15492778
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492778 25 g 25g
15402788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15492778 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56320.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 286438-45-7 | C37H56Br2 | 660.663 g/mol
It is an intermediate for polymeric light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Notes
Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 286438-45-7
Formula molecolare C37H56Br2
Molecular Weight (g/mol) 660.663
Numero MDL MFCD03427215
InChI Key KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-didodecyl-2,7-dibromofluorene, 9 9-didodecyl-2 7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-fluorene, acmc-209h3v, ksc561q2d, 2,7-dibromo-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene,2,7-dibromo-9,9-didodecyl
PubChem CID 5140914
IUPAC Name 2,7-dibromo-9,9-didodecylfluorene
SMILES CCCCCCCCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico 9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene
Punto di fusione 50°C to 55°C
Punti di ebollizione 180°C (0.15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Quantità 25 g
Peso formulazione 660.65
Percent Purity 98%