Learn More
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(1,3-propanediol) ester, 97%
Codice prodotto. 15442086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15442086 250 mg 250mg
15432086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15442086 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55392.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 317802-08-7 | C35H52B2O4 | 558.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 317802-08-7
Formula molecolare C35H52B2O4
Molecular Weight (g/mol) 558.42
Numero MDL MFCD03701607
InChI Key KAYXDWIILRESPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis 1,3-propanediol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethylborate, 9 9-dioctylfluorene-2 7-bis trimethylbo, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctylfluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethyleneborate, 2,2-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 4378560
IUPAC Name 2-[7-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-9,9-dioctylfluoren-2-yl]-1,3,2-dioxaborinane
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B2OCCCO2)C2=C1C=C(C=C2)B1OCCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(1,3-propanediol) ester
Quantità 250 mg
Peso formulazione 558.42
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid