Learn More
9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridine |
| CAS | 6267-02-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C15H15N |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 9,9-Dimethylacridan, 9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine, 9,9-Dimethyl-10H-acridine, NSC 36671 |
| SMILES | CC1(C)c2ccccc2Nc3ccccc13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 209.29 |
| Peso formulazione | 209.1204 |
| Percent Purity | >95% |