Learn More
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester, 95%
Codice prodotto. 15469465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15469465 5 g 5g
15459465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15469465 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51954.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 325129-69-9 | C27H36B2O4 | 446.201 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 325129-69-9
Formula molecolare C27H36B2O4
Molecular Weight (g/mol) 446.201
Numero MDL MFCD08704230
InChI Key RVFLMSKITNJVRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2-9,9-dimethyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb256, 2,2-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2,7-diyl bisboronic acid pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
PubChem CID 20640927
IUPAC Name 2-[9,9-dimethyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(C)C)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Quantità 5 g
Peso formulazione 446.2
Percent Purity 95%