Learn More
9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10764765 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764765 5 g Bottiglia in vetro 5g
10694925 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10764765 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398310050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 258865-48-4 | Molecular Formula: C29H44B2O4 | Molecular Weight: 478.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 258865-48-4
Formula molecolare C29H44B2O4
Molecular Weight (g/mol) 478.29
Numero MDL MFCD03701608
InChI Key HURJMQMZDPOUOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyldiboronic acid, 7-borono-9,9-dioctylfluoren-2-yl boronic acid, boronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, boronic acid,b,b'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-209gn0, 7-borono-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl boronic acid, 7-borono-9,9-dioctyl-2-fluorenyl boronic acid
PubChem CID 4283240
IUPAC Name (7-borono-9,9-dioctylfluoren-2-yl)boronic acid
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=CC(=CC=C2C2=C1C=C(C=C2)B(O)O)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 9, 9-Dioctylfluorene-2, 7-diboronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 158°C to 162°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 478.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.