Learn More
9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid), TRC
Codice prodotto. 30389554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389554 25 mg 25mg
30389260 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30389554 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH68652025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Nomi componenti o analita 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C40 H64 N2 O6
InChI Formula InChI=1S/C40H64N2O6/c1-7-9-17-25-35-29(3)31(5)39(47-35)33(23-19-13-11-15-21-27-37(43)44)41-42-34(24-20-14-12-16-22-28-38(45)46)40-32(6)30(4)36(48-40)26-18-10-8-2/h7-28H2,1-6H3,(H,43,44)(H,45,46)/b41-33-,42-34-
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCCCCc1oc(\C(=N/N=C(/CCCCCCCC(=O)O)\c2oc(CCCCC)c(C)c2C)\CCCCCCCC(=O)O)c(C)c1C
IUPAC Name (9Z)-9-[(Z)-[8-carboxy-1-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)octylidene]hydrazinylidene]-9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 668.946
Quantità 25 mg
Peso formulazione 668.476