Learn More
9,9'-Spirobifluorene-2-boronic acid, 98%
Codice prodotto. 15451779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451779 5 g 5g
15461779 250 mg 250mg
15441779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15451779 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64525.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 236389-21-2 | C25H17BO2 | 360.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 236389-21-2
Formula molecolare C25H17BO2
Molecular Weight (g/mol) 360.22
Numero MDL MFCD13248568
InChI Key WDDLHUWVLROJLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9,9'-spirobi fluoren-2-ylboronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluorene-2-boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-ylboronic acid, boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, boronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2-yl, acmc-209g4k, 9,9'-spirobifluorene-2-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-yl boronic acid
PubChem CID 22564369
IUPAC Name 9,9'-spirobi[fluorene]-2-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC2=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C21C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9,9'-Spirobifluorene-2-boronic acid
Colore White
Quantità 5 g
Beilstein 10478712
Peso formulazione 360.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder