Learn More
9-Acetylanthracene, 95%
Codice prodotto. 10606554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10606554 25 g Bottiglia in vetro 25g
10386110 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10606554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102440250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 784-04-3 | C16H12O | 220.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 784-04-3
Formula molecolare C16H12O
Molecular Weight (g/mol) 220.27
Numero MDL MFCD00001259
InChI Key NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
PubChem CID 69911
IUPAC Name 1-anthracen-9-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Acetylanthracene
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 72°C to 76°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 07, II, 450
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder