Learn More
9-Acetylanthracene, TRC
Codice prodotto. 30133045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133045 1 g 1g
30011030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133045 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1684851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 784-04-3
Formula molecolare C16H12O
Molecular Weight (g/mol) 220.27
Sinonimo 1-(9-Anthracenyl)ethanone, 9-Anthryl Methyl Ketone, NSC 1143, NSC 13246, 1-(Anthracen-9-yl)ethanone
IUPAC Name 1-anthracen-9-ylethanone
SMILES O=C(C)C1=C2C(C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Acetylanthracene
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
Peso formulazione 220.0888