Learn More
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol Maleate, TRC
Codice prodotto. 30327705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327705 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6299005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-acridin-1-ol Maleate
CAS 118909-22-1
Formula molecolare C13 H14 N2 O . C4 H4 O4
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (ACI), 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (±)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (ZCI), 1-Acridinol, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt), HP 029, Mentane, P 83-6029A, Velnacrine hydrogen maleate, Velnacrine maleate, 1-Hydroxytacrine maleate, 9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol maleate
InChI Formula InChI=1S/C13H14N2O.C4H4O4/c14-13-8-4-1-2-5-9(8)15-10-6-3-7-11(16)12(10)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-5,11,16H,3,6-7H2,(H2,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES Nc1c2C(O)CCCc2nc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC Name 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol;(Z)-but-2-enedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 330.34
Peso formulazione 330.1216