Learn More
MedChemExpress 9-amino-CPT
Codice prodotto. 16472928
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472928 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16472928 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY100309
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress 9-amino-CPT (9-amino-20(S)-camptothecin) is a topoisomerase I inhibitor with potent anticancer activity.
Specifications
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 363.37 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-43-1
Product Type Natural Products
Purezza 98.17%
Solubilità DMSO : 3.33 mg/mL (9.16 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo 9-amino-20(S)-camptothecin
Bersaglio Topoisomerase