Learn More
MedChemExpress 9-amino-CPT
Codice prodotto. 16495667
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495667 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16495667 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY100309
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress 9-amino-CPT (9-amino-20(S)-camptothecin) is a topoisomerase I inhibitor with potent anticancer activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 363.37 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-43-1
Product Type Natural Products
Purezza 98.17%
Solubilità DMSO : 3.33 mg/mL (9.16 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo 9-amino-20(S)-camptothecin
Bersaglio Topoisomerase
Quantità 5 mg