Learn More
9-Aminoacridine hemihydrate, 98%
Codice prodotto. 10596071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10596071 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10596071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 134410010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 65944-23-2 | C13H10N2·1/2H2O | 203.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Aminoacridine hemihydrate
Nota nome 98%
CAS 65944-23-2, 90-45-9
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230.0°C to 235.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H10N2·1/2H2O
Numero MDL MFCD00150520
Quantità 1 g
Beilstein 21, II, 280
Indice di Merck 14, 407
Sinonimo acridin-9-amine hydrate, 9-aminoacridine hemihydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,freely soluble in alcohol,slightly soluble in chloroform,toluene and,pyridine
InChI Key SPWFQHCZHQCDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.O
IUPAC Name acridin-9-amine;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 203.16
PubChem CID 2723763
Peso formulazione 203.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Aminoacridine hemihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.