Learn More
9-Aminoacridine, TRC
Codice prodotto. 30137499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137499 5 g 5g
30138432 1 g 1g
30012007 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1908805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-45-9
Formula molecolare C13 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Sinonimo 9-Acridinamine, Acridine, 9-amino- (8CI), 10-Amino-5-azaanthracene, 9-Aminoacridine, 9AA, Aminacrin, Aminacrine, Izoacridina, Monacrin, NSC 13000, NSC 28747
IUPAC Name acridin-9-amine
SMILES Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Aminoacridine
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
Peso formulazione 194.0844