Learn More
9-Anthracenecarboxaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10245820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10245820 25 g Bottiglia in vetro 25g
10754831 100 g Bottiglia in vetro 100g
11924781 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10245820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153930250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 642-31-9
Formula molecolare C15H10O
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD00001254
InChI Key YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
IUPAC Name anthracene-9-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Anthracenecarboxaldehyde
Punto di fusione 103.0°C to 107.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles