Learn More
9-Anthracenecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30342493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342493 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342493 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA67845510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 723-62-6
Formula molecolare C15H10O2
Quantità 10 g
Sinonimo 9-Anthroic Acid, 9-Carboxyanthracene, NSC 151909, 9-Anthracenylcarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
IUPAC Name anthracene-9-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Peso formulazione 222.0681