Learn More
9-Anthracenecarboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 723-62-6 |
| Formula molecolare | C15H10O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 9-Anthroic Acid, 9-Carboxyanthracene, NSC 151909, 9-Anthracenylcarboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13 |
| IUPAC Name | anthracene-9-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 222.24 |
| Peso formulazione | 222.0681 |