Learn More
9-Anthracenemethanol, 98%
Codice prodotto. 10531092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10531092 5 g Bottiglia in vetro 5g
10502211 25 g Bottiglia in vetro 25g
13448428 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10531092 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181870050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1468-95-7
Formula molecolare C15H12O
Molecular Weight (g/mol) 208.26
Numero MDL MFCD00001264
InChI Key JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297
PubChem CID 73848
IUPAC Name anthracen-9-ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Anthracenemethanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160.0°C to 164.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder