Learn More
9-Anthracenylmethyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30338668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338668 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6785055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Anthracenylmethyl Chloride
CAS 24463-19-2
Formula molecolare C22 H17 Cl N2 O . H Cl
Quantità 5 g
Sinonimo 9-(Chloromethyl)-anthracene, 9-(Chloromethyl)anthracene, NSC 241165
InChI Formula InChI=1S/C22H17ClN2O.ClH/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16;/h1-14,19-20H,(H,24,25);1H
SMILES Cl.ClC(=O)c1ccc(cc1)C2=NC(C(N2)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name 4-(4,5-diphenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 397.297
Peso formulazione 396.08