Learn More
9-Anthraldehyde, TRC
Codice prodotto. 30335239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335239 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335239 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA679203100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Anthraldehyde
CAS 642-31-9
Formula molecolare C15H10O
Quantità 100 g
Sinonimo 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde (6CI,7CI,8CI), 9-Anthracenealdehyde, 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenemethanal, 9-Anthrylcarboxaldehyde, 9-Formylanthracene, NSC 15
InChI Formula InChI=1S/C15H10O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
SMILES O=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
IUPAC Name anthracene-9-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Peso formulazione 206.0732