Learn More
9-Anthraldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9-Anthraldehyde |
| CAS | 642-31-9 |
| Formula molecolare | C15H10O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde (6CI,7CI,8CI), 9-Anthracenealdehyde, 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenemethanal, 9-Anthrylcarboxaldehyde, 9-Formylanthracene, NSC 15 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H |
| SMILES | O=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13 |
| IUPAC Name | anthracene-9-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.24 |
| Peso formulazione | 206.0732 |