Learn More
9-Benzhydrylidene-10-anthrone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10650155 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10650155 1 g 1g
10220403 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10650155 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 667-91-4
Formula molecolare C27H18O
Molecular Weight (g/mol) 358.44
Numero MDL MFCD00019172
InChI Key SPOJSTUMWGMCFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69586
IUPAC Name 10-benzhydrylideneanthracen-9-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5
Specifications
Materiale o nome chimico 9-Benzhydrylidene-10-anthrone
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 203.0°C to 207.0°C
Colore Beige-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 07, 551
Sinonimo 9-benzhydrylidene-10-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9 10h-one, 10-diphenylmethylidene anthracen-9-one, anthrafuchson, 10-benzhydrylidene-9-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9-one, 9-diphenylmethylene-10 9h-anthracenone, 9 10h-anthracenone,10-diphenylmethylene, 10-diphenylmethylene-9 10h-anthracenone #, 9 10h-anthracenone, 10-diphenylmethylene
Peso formulazione 358.44
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder