Learn More
9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10609834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10609834 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10315092 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10609834 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 165818000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    374.00€ / 800mL
    Risparmia 12.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 280-64-8 | C8H15B | 122.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid, Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane
CAS 280-64-8, 109-99-9
CAS min. % 6.14, 92.49
CAS max % 7.51, 93.86
Densità 0.8840g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C8H15B
Numero MDL MFCD00074742
Quantità 800 mL
Fieser 02,31; 03,24; 04,41; 05,46; 06,62; 07,29; 08,47; 09,57; 10,48; 11,68; 13,92; 14,52; 15,43; 17,49; 01,732; 04,356
Gravità specifica 0.884
Sinonimo 9-borabicyclo 3.3.1 nonane, 9-borabicyclo 3.3.1 nonan, 9-borabicyclo 3,3,1 nonane, 9$l^ 2-borabicyclo 3.3.1 nonane, 1s,5s-9-borabicyclo 3.3.1 nonane, monomer; 21205-91-4 dimer, 9-borabicyclo 3.3.1 nonane,9-bbn,intetrahydrofuran
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key AMKGKYQBASDDJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]1C2CCCC1CCC2
IUPAC Name 9$l^{2}-borabicyclo[3.3.1]nonane
Molecular Weight (g/mol) 122.02
PubChem CID 6327450
Peso formulazione 122.02
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane, Tetrahydrofuran