Learn More
9-Bromo-10-phenylanthracene, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 9-Bromo-10-phenylanthracene |
| CAS | 23674-20-6 |
| Formula molecolare | C20H13Br |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 9-Phenyl-10-bromoanthracene |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H13Br/c21-20-17-12-6-4-10-15(17)19(14-8-2-1-3-9-14)16-11-5-7-13-18(16)20/h1-13H |
| SMILES | CC(N([H])C(C)=C1C(OC)=O)=C(C(OCCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)CC2)=O)C1C5=CC([N+]([O-])=O)=CC=C5.Cl |
| IUPAC Name | 9-bromo-10-phenylanthracene |
| Molecular Weight (g/mol) | 333.22 |