Learn More
9-Bromo-9-phenylfluorene, 96%
Codice prodotto. 11389055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389055 5 g 5g
11379055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11389055 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14225.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 55135-66-5 | C19H13Br | 321.217 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55135-66-5
Formula molecolare C19H13Br
Molecular Weight (g/mol) 321.217
Numero MDL MFCD00075522
InChI Key HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
PubChem CID 231624
IUPAC Name 9-bromo-9-phenylfluorene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Bromo-9-phenylfluorene
Punto di fusione 94°C to 99°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2561445
Peso formulazione 321.23
Percent Purity 96%