Learn More
9-Bromo-9-phenylfluorene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9-Bromo-9-phenylfluorene |
| CAS | 55135-66-5 |
| Formula molecolare | C19 H13 Br |
| Quantità | 2 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H |
| SMILES | BrC1(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc14 |
| IUPAC Name | 9-bromo-9-phenylfluorene |
| Molecular Weight (g/mol) | 321.21 |
| Peso formulazione | 320.0201 |