Learn More
9-Bromoanthracene, 96%
Codice prodotto. 10574711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10574711 5 g Bottiglia in vetro 5g
10515101 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10574711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106640050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1564-64-3 | C14H9Br | 257.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1564-64-3
Formula molecolare C14H9Br
Molecular Weight (g/mol) 257.13
Numero MDL MFCD00001243
InChI Key ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthracene, 9-bromo, 9-bromo anthracene, 9-bromo-anthracene, 9-anthracenyl bromide, 9-bromanthracen, pubchem9183, 9-bromoanthrene, acmc-209ddx, 9-bromoanthracene, dsstox_cid_29080
PubChem CID 74062
IUPAC Name 9-bromoanthracene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Br
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Bromoanthracene
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 98°C to 100°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 05, 665
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 257.13
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Bromoanthracene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.