Learn More
9-Bromoanthracene, TRC
Codice prodotto. 30180370
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180370 5 g 5g
30180060 25 g 25g
30180286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180370 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6798005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1564-64-3
Formula molecolare C14H9Br
Molecular Weight (g/mol) 257.13
Sinonimo 10-Bromoanthracene, 9-Anthracenyl bromide, 9-Anthracyl bromide, NSC 803
IUPAC Name 9-bromoanthracene
SMILES Brc1c2ccccc2cc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Bromoanthracene
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Peso formulazione 255.9888