Learn More
9-Bromophenanthrene, 96%
Codice prodotto. 10776321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10776321 100 g Bottiglia in vetro 100g
10390494 10 g Bottiglia in vetro 10g
10745941 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10776321 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107241000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 573-17-1
Formula molecolare C14H9Br
Molecular Weight (g/mol) 257.13
Numero MDL MFCD00001174
InChI Key RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
IUPAC Name 9-bromophenanthrene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Bromophenanthrene
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60°C to 65°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 180°C to 190°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 05, 671
Peso formulazione 257.13
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder