Learn More
9-Bromophenanthrene, TRC
Codice prodotto. 30329345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329345 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68720025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Bromophenanthrene
CAS 573-17-1
Formula molecolare C14H9Br
Quantità 25 g
Sinonimo 9-Phenanthryl Bromide, NSC 400708
InChI Formula InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
SMILES Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
IUPAC Name 9-bromophenanthrene
Molecular Weight (g/mol) 257.13
Peso formulazione 255.9888