Learn More
9-Bromophenanthrene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9-Bromophenanthrene |
| CAS | 573-17-1 |
| Formula molecolare | C14H9Br |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 9-Phenanthryl Bromide, NSC 400708 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H |
| SMILES | Brc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC Name | 9-bromophenanthrene |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.13 |
| Peso formulazione | 255.9888 |